Få mere at vide
Mono N-desmethyl disperseret polyester mørkeblå, TRC
Artikelnummer. 30012465
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012465 10 mg
30009600 1 mg
30004802 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM53949510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56524-77-7
Molekylær formel C15 H12 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 284.27
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)-
IUPAC navn 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)anthracen-9,10-dion
SMIL CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)anthraquinone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)14(20)10-6(16)2-4-8(18)12(10)15(13)21/h2-5,17-19H,16H2,1H3
Formel vægt 284.0797