Få mere at vide
mono-n-Butyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobutyl Phthalate-D4 |
| CAS | 478954-81-3 |
| Molekylær formel | C12 2H4 H10 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8 H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.26 |
| Formel vægt | 226.1143 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |