Få mere at vide
Cole Parmer Mono-Mold Standard Stir Bar with Spinning Ring
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (engelsk):
3 tommer
Diameter (engelsk):
1/2 tomme.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
- Available with or without spinning rings. Rings reduce contact area between stir bar and vessel, reducing friction and noise.
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets - resisting spin-out at high speeds.
- Chemically inert
- Low-friction
- Leakproof PTFE coating provides smooth spinning and maximum energy transfer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) | 1/2 tomme. |
| Inkluderer | Spinning ring |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Længde (metrisk) | 76.2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Type | Omrøringsbar |