Få mere at vide
mono-methylterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30477308
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30477308 5 g
1 options
Artikelnummer. 30477308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3281005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mono-Methyl Terephthalate
CAS 1679-64-7
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, Terephthalic Acid Monomethyl Ester, 4-(Carbomethoxy)benzoic Acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 4-[(Methyloxy)carbonyl]benzoic Acid, Hydrogen Methyl Terephthalate, Methyl 4-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Terephthalate, Methyl p-Carboxybenzoate, Methyl p-Phthalate, Monomethyl terephthalate, NSC 210838, p-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, p-Carbomethoxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423