Få mere at vide
mono-Methyl succinate, 95%
Product Code. p-169887 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
10g
25g
Product Code. 10431392
Brand: Thermo Scientific Acros 127730100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3878-55-5
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.11
MDL nummer MFCD00002788
InChI nøgle JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC navn 4-methoxy-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale mono-Methyl succinate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Farve Hvid
Kogepunkt 151°C (20.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2CO2CH3
Mængde 10 g
Beilstein 02, 608
Formel vægt 132.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Chunks or Crystals