Få mere at vide
mono-Methyl succinate, 95%
Artikelnummer. 10103251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10103251 25 g Glasflaske 25g
10431392 10 g Glasflaske 10g
10613522 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127730250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3878-55-5
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.11
MDL nummer MFCD00002788
InChI nøgle JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC navn 4-methoxy-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mono-Methyl succinate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Farve Hvid
Kogepunkt 151°C (20.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2CO2CH3
Mængde 25 g
Beilstein 02, 608
Formel vægt 132.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Chunks or Crystals