Få mere at vide
Mono-methylphthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10128012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10128012 25 g Glasflaske 25g
10025932 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10128012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374880250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4376-18-5
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00002466
InChI nøgle FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
PubChem CID 20392
IUPAC navn 2-methoxycarbonylbenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mono-Methyl phthalate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81.0°C to 86.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (COOH)C6H4COOCH3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Methyl phthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate