Få mere at vide
mono-ethylsuccinat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311580 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10311580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436880050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 1070-34-4 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale mono-Ethyl succinate
CAS 1070-34-4
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1410g/mL
Elementær analyse 46,4 til 52,3 % C, 41,2 til 46,4 % O
Kogepunkt 248 °C
Flammepunkt >113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H10O4
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.141
Synonym monoethyl succinate, ethyl hydrogen succinate, mono-ethyl succinate, butanedioic acid, monoethyl ester, butanedioic acid, 1-ethyl ester, succinic acid monoethyl ester, monoethyl butanedioate, bernsteinsaureathylester, succinic acid monoethyl, succinic acid ethyl ester
InChI nøgle LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-ethoxy-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.14
PubChem CID 70610
Formel vægt 146.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Ethyl succinate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.