missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-Ethyl Malonate-1,2,3-13C3, TRC

Artikelnummer. 30471179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471179 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5425251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-Ethyl Malonate-1,2,3-13C3
CAS 1189981-54-1
Molekylær formel 13C3 C2 H8 O4
Mængde 1 mg
Synonym Mono-Ethyl Malonate-1,2,3 13C3
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
SMIL CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)O
IUPAC navn 3-ethoxy-3-oxo(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 135.09
Formel vægt 135.0523
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.