Få mere at vide
Mono element - Hg for ICP/MS 1mg/L, Fisher chemical™
Artikelnummer. p-7083776 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 12986203
Brand: Fisher Chemical MS 013 050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 mg/L
Type ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 50 mL