Få mere at vide
mono-Cyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monocyclohexyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1398066-18-6 |
| Molekylær formel | C14 D4 H12 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | mono-Cyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monocyclohexyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monocyclohexyl ester, Phthalic acid-d4 monocyclohexyl ester, Cyclohexyl hydrogen phthalate-d4, Monocyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H16O4/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10 H,1-3,6-7H2,(H,15,16)/i4D,5 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-cyclohexyloxycarbonyl-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.299 |
| Formel vægt | 252.13 g/mol |
| Vis mere |