Få mere at vide
Mono(carboxymethyl) Phthalate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mono(carboxymethyl) Phthalate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6/c11-8(12)5-16-10(15)7-4-2-1-3-6(7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vægt | 224.0321 |