Få mere at vide
mono-Benzyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monobenzyl Phthalate-d4 |
| CAS | 478954-83-5 |
| Molekylær formel | C15 2H4 H8 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9 H,10H2,(H,16,17)/i4D,5 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-phenylmethoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vægt | 260.0987 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |