Få mere at vide
Mono-8-hydroxyoctyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-8-hydroxyoctyl Phthalate |
| CAS | 856869-58-4 |
| Molekylær formel | C16H22O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(8-hydroxyoctyl) Ester1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(8-hydroxyoctyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c17-11-7-3-1-2-4-8-12-21-16(20)14-10-6-5-9-13(14)15(18)19/h5-6,9-10,17H,1-4,7-8,11-12H2,(H,18,19) |
| SMIL | OCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(8-hydroxyoctoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.34 |
| Formel vægt | 294.1467 |