Få mere at vide
Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30005741
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005741 5 mg
30003580 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5256055MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936022-02-5
Molekylær formel C17H22O6
Molekylvægt (g/mol) 322.35
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vægt 322.1416
Procent renhed >95%