Få mere at vide
Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30475343
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30475343 0.5 mg 0.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30475343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5256070.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4
CAS 1332966-02-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H18D4O6
Mængde 0.5 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester-d4
InChI formel InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i2D,3D,8D,9D
SMIL O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O
IUPAC navn 2-(((7-carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid
Molekylvægt (g/mol) 326.38
Formel vægt 326.17
Procent renhed >95