missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-(7-carboxy-2,7-dimethylheptyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30137807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137807 10 mg -
30009942 5 mg -
30004039 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52561510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1373125-93-9
Molekylær formel C18H24O6
Molekylvægt (g/mol) 336.38
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(7-Carboxy-2-methyloctyl) Ester
IUPAC navn 2-(7-carboxy-2-methyloctoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CC(CCCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-(7-carboxy-2,7-dimethylheptyl) Phthalate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O6/c1-12(7-3-4-8-13(2)16(19)20)11-24-18(23)15-10-6-5-9-14(15)17(21)22/h5-6,9-10,12-13H,3-4,7-8,11H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formel vægt 336.1573
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.