Få mere at vide
Mono-5-carboxy-2-ethylpentyl Adipate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-5-carboxy-2-ethylpentyl Adipate |
| CAS | 2374216-86-9 |
| Molekylær formel | C14H24O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hexanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O6/c1-2-11(6-5-8-13(17)18)10-20-14(19)9-4-3-7-12(15)16/h11H,2-10H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | O=C(CCCCC(OCC(CCCC(O)=O)CC)=O)O |
| IUPAC navn | 5-(((5-Carboxypentanoyl)oxy)methyl)heptanoic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vægt | 288.16 |