missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-(4-methyl-7-oxooctyl)phthalate, TRC

Artikelnummer. 30465903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465903 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56653510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-(4-methyl-7-oxooctyl) phthalate
CAS 936022-00-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H22 O5
Mængde 10 mg
Synonym Phthalic Acid, Mono-4-methyl-7-oxooctyl Ester, 1-(4-Methyl-7-oxooctyl) hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(4-methyl-7-oxooctyl) ester
InChI formel InChI=1S/C17H22O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CC(CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O)CCC(=O)C
IUPAC navn 2-(4-methyl-7-oxooctoxy)carbonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 306.3536
Formel vægt 306.1467
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.