missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(4-carboxybutyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(4-carboxybutyl) Phthalate |
| CAS | 92569-48-7 |
| Molekylær formel | C13 H13 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(4-Carboxybutyl) Ester, MCBP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(4-carboxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-19-13(18)10-6-2-1-5-9(10)12(16)17/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,16,17)/p-1 |
| SMIL | OC(=O)CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(4-carboxybutoxycarbonyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.239 |
| Formel vægt | 265.072 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?