missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(4-carboxybutyl) Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(4-carboxybutyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1794737-39-5 |
| Molekylær formel | C13H10D4O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid 1-(4-Carboxybutyl) Ester, MCBP-d4, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono(4-carboxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-19-13(18)10-6-2-1-5-9(10)12(16)17/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,16,17)/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | O=C(OCCCCC(O)=O)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?