Få mere at vide
Mono(3-methylpentyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(3-methylpentyl) Phthalate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-10(2)8-9-18-14(17)12-7-5-4-6-11(12)13(15)16/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 250.1205 |