Få mere at vide
Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate |
| CAS | 1461625-51-3 |
| Molekylær formel | C12H14O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-hydroxy-2-methylpropyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-8(6-13)7-17-12(16)10-5-3-2-4-9(10)11(14)15/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(CO)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.0841 |