Få mere at vide
Mono(3-carboxypropyl) Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30009427
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009427 100 mg
30007344 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM525635100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66851-46-5
Molekylær formel C12 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 252.22
Synonym Phthalic acid 3-carboxypropyl ester
IUPAC navn 2-(3-carboxypropoxycarbonyl)benzoic acid
SMIL OC(=O)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-3-carboxypropyl phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 252.0634
Procent renhed >95%