missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1346600-69-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12D4H8O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-carboxypropyl) Ester-d4, MCPP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-(3-carboxypropoxycarbonyl)-3,4,5,6-tetradeuterio-benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?