Få mere at vide
Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17O4P/c11-3(12,1-2-31-32(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30) |
| Formel vægt | 543.9732 |
| Procent renhed | >95% |