Få mere at vide
Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30011715
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011715 10 mg
30010770 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56681010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 864551-34-8
Molekylær formel C16H13F17O7
Molekylvægt (g/mol) 640.24
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 8:2 FTOH Glucuronide;
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecoxy)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13F17O7/c17-9(18,1-2-39-8-5(36)3(34)4(35)6(40-8)7(37)38)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h3-6,8,34-36H,1-2H2,(H,37,38)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Formel vægt 640.039