Få mere at vide
Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F13O4P/c9-3(10,1-2-25-26(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24) |
| Formel vægt | 443.9796 |