Få mere at vide
Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H18 F13 O4 P |
| Synonym | Dibenzyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl) Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18F13O4P/c23-17(24,18(25,26)19(27,28)20(29,30)21(31,32)22(33,34)35)11-12-37-40(36,38-13-15-7-3-1-4-8-15)39-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | dibenzyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |