Få mere at vide
Mono(2-Heptyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(2-Heptyl) Phthalate |
| CAS | 129171-03-5 |
| Molekylær formel | C15H20O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylhexyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-3-4-5-8-11(2)19-15(18)13-10-7-6-9-12(13)14(16)17/h6-7,9-11H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | CCCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-heptan-2-yloxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.32 |
| Formel vægt | 264.1362 |