missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono(2-Heptyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30480084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480084 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5460001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono(2-Heptyl) Phthalate
CAS 129171-03-5
Molekylær formel C15H20O4
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylhexyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C15H20O4/c1-3-4-5-8-11(2)19-15(18)13-10-7-6-9-12(13)14(16)17/h6-7,9-11H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,17)
SMIL CCCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-heptan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Formel vægt 264.1362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.