missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono-2-ethylhexyl adipate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-2-ethylhexyl adipate |
| CAS | 4337-65-9 |
| Molekylær formel | C14H26O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mono(2-Ethylhexyl)Adipate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-14(17)10-7-6-9-13(15)16/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | O=C(O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?