missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers) (>90%), TRC

Artikelnummer. 17931235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17931235 25 mg -
17920525 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54251025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40321-99-1
Molekylær formel C16 H22 O5
Molekylvægt (g/mol) 294.34
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester (9CI), Mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate
IUPAC navn 2-(2-ethyl-5-hydroxyhexoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vægt 294.1467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.