missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate-d4 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate-d4 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 679789-43-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H18D4O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)/i4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCC(C)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.37 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?