missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Phthalate |
| CAS | 854538-92-4 |
| Molekylær formel | C16 H20 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-[2-(3-Buten-1-yl)-3-methylpropyl] Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h3,6-7,9-10,12H,1,4-5,8,11H2,2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CCC(CCC=C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-ethylhex-5-enoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.328 |
| Formel vægt | 276.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?