missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Terephthalate (MECPTP), TRC

Artikelnummer. 30133822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133822 10 mg
30007692 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52563010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1684398-42-2
Molekylær formel C16 H20 O6
Molekylvægt (g/mol) 308.3264
Synonym Terephthalic Acid, Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(5-carboxy-2-ethylpentyl) ester, 1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hydrogen 1,4-benzenedicarboxylate
IUPAC navn 4-(5-carboxy-2-ethylpentoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Terephthalate (MECPTP)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(4-3-5-14(17)18)10-22-16(21)13-8-6-12(7-9-13)15(19)20/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vægt 308.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.