missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30012820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012820 10 mg
30004320 1 mg
30004516 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52558510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 82975-93-7
Molekylær formel C16 H20 O6
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym DEHP Metabolite IV
IUPAC navn 2-[2-(carboxymethyl)hexoxycarbonyl]benzoic acid
SMIL CCCCC(COC(=O)c1ccccc1C(=O)O)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vægt 308.126
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.