missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.126 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?