Få mere at vide
Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate-d4 |
| CAS | 1794811-42-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H16D4O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid 1-[2-(Carboxymethyl)hexyl] Ester, MCMHP-d4, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/i4D,5D,7D,8D |
| SMIL | O=C(OCC(CC(O)=O)CCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-(((2-(carboxymethyl)hexyl)oxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.35 |
| Vis mere |