Få mere at vide
Invitrogen™ Abe GASP-1 ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Abe GASP-1 kvantificerer abe GASP-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant abe GASP-1.
Modulerer lysosomal sortering og funktionel nedregulering af en række G-protein koblede receptorer. Målretter mod receptorer for nedbrydning i lysosomer via dets interaktion med BECN2.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | 2210415K24Rik; 3110031O14Rik; C87852; G-proteinkoblet receptorassocieret sorteringsprotein 1; GISPE; GASP1; GASP-1; GPRASP1; G-protein koblet receptor-associeret sorteringsprotein 1; Kiaa0443; Per1 interagerende protein; per1-interagerende protein; Pips |
| Analyseområde | 49 til 12.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 49 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | <12% |
| Intraassay CV | <10 |
| Sættets indhold | Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler |
| Vis mere |