Få mere at vide
Invitrogen™ Abe GASP-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17144953
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17144953
Brand: Invitrogen™ EP6RB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Abe GASP-1 kvantificerer abe GASP-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant abe GASP-1.
Modulerer lysosomal sortering og funktionel nedregulering af en række G-protein koblede receptorer. Målretter mod receptorer for nedbrydning i lysosomer via dets interaktion med BECN2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adgangsnummer 2210415K24Rik; 3110031O14Rik; C87852; G-proteinkoblet receptorassocieret sorteringsprotein 1; GISPE; GASP1; GASP-1; GPRASP1; G-protein koblet receptor-associeret sorteringsprotein 1; Kiaa0443; Per1 interagerende protein; per1-interagerende protein; Pips
Analyseområde 49 til 12.000 pg/ml
Assay følsomhed 49 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål GPRASP1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.