Få mere at vide
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Artikelnummer. 16470939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16470939 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16470939 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Moniliformin sodium salt is a potent mycotoxin isolate from Fusarium moniliforme.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 120.04 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 71376-34-6
Produkttype Natural Products
Renhed 99.35%
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM)
Mål Fungal∣Antibiotic