Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Monensin-opløsning (1000X)
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
- Monensin er en hæmmer af intracellulær proteintransport
- Inkubation af celler i kultur med Monensin fører til blokering af proteintransport til Golgi-komplekset (GC) og akkumulering af proteiner i det endoplasmatiske reticulum (ER)
- Monensin er effektiv til forbedret påvisning af et flertal af muse- og humane intracellulære cytokiner; det tilrådes dog, at efterforskerne evaluerer brugen og effektiviteten af dette reagens såvel som andre proteintransporthæmmere såsom Brefeldin A i deres specifikke assaysystem
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mL |
| Produktlinje | eBioscience |
| Fysisk form | Væske |
| Produkttype | Inhibitor |