missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monensin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monensin Sodium Salt |
| CAS | 22373-78-0 |
| Molekylær formel | C36 H61 O11 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Monensin, sodium salt (1:1), 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane-7-butyric acid, 2-[5-ethyltetrahydro-5-[tetrahydro-3-methyl-5-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-9-hydroxy-β-methoxy-α,γ,2,8-tetramethyl-, monosodium salt (8CI), Monensin, monosodium salt (9CI), CRC Rumensin, Coban, Coban 45, Monensin A sodium salt, Monensin sodium, Monensin sodium salt, NSC 343257, Rumensin, Sodium monensin |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC[C@]1(CC[C@@H](O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C(=O)[O-])O2)[C@@H]4O[C@H](C[C@@H]4C)[C@H]5O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C |
| IUPAC navn | sodium;(2S,3R,4S)-4-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2R,5S)-5-ethyl-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]oxolan-2-yl]-7-hydroxy-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-3-methoxy-2-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 692.85 |
| Formel vægt | 692.4112 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?