missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monensin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Monensin sodium salt is an antibiotic secreted by the bacteria Streptomyces cinnamonensis. Monensin sodium salt is an ionophore that mediates Na+/H+ exchange. Monensin sodium salt causes a marked enlargement of the multivesicular bodies (MVBs) and regulates exosome secretion.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monensin sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22373-78-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H61NaO11 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Monensin A sodium salt |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 20 mg/mL (28.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.4 mg/mL (7.79 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?