Få mere at vide
Monensin natriumsalt, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15770909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15770909 25 g 25g
15750909 1 g 1g
15760909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15770909 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461450250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22373-78-0
Molekylær formel C36H61NaO11
Molekylvægt (g/mol) 692.86
InChI nøgle XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
IUPAC navn natrium (2S,3R,4S)-4-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2S,2'R,3'S,5R,5'R)-2-ethyl-5'-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethylox an-2-yl]-3'-methyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl]-3-methoxy-2-methylpentanoat
SMIL [Na+].CC[C@]1(CC[C@@H](O1)[C@]1(C)CC[C@]2(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O2)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C([O-])=O)O1)[C@@H]1O[C@H](C[C@@H]1C)[C@H]1O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monensin sodium salt
Smeltepunkt 267.0°C to 269.0°C
Farve Klar farveløs til lysegul
Analyseprocentområde 88 % min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 692.85