missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monensin Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30467387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM51560850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monensin Methyl Ester
CAS 28636-21-7
Molekylær formel C37 H64 O11
Mængde 50 mg
Synonym 2-[5-Ethyltetrahydro-5-[tetrahydro-3-methyl-5-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-9-hydroxy-β-methoxy-α,γ,2,8-tetramethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decane-7-butyric Acid Methyl Ester, Monensin 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane Deriv., Methyl Monensin, Monensin A Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C37H64O11/c1-11-35(32-21(3)17-27(44-32)29-20(2)16-22(4)37(41,19-38)47-29)13-12-28(45-35)34(8)14-15-36(48-34)18-26(39)23(5)31(46-36)24(6)30(42-9)25(7)33(40)43-10/h20-32,38-39,41H,11-19H2,1-10H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,34-,35-,36+,37-/m0/s1
SMIL CC[C@]1(CC[C@@H](O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C(=O)OC)O2)[C@@H]4O[C@H](C[C@@H]4C)[C@H]5O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C
IUPAC navn methyl (2S,3R,4S)-4-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2R,5S)-5-ethyl-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]oxolan-2-yl]-7-hydroxy-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-3-methoxy-2-methylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 684.898
Formel vægt 684.445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.