Få mere at vide
Monel∣r 400 tråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter
Artikelnummer. 15432127
Skift visning
Mængde:
113 g
227 g
Pakningsstørrelse:
113g
227g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432127 227 g 227g
15422127 113 g 113g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045065.TC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monel™ 400 wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 227 g
Vægt ≈0.4339g/m
Form Wire
MDL nummer MFCD09910536