Få mere at vide
Monel∣r 400 gaze, 200 mesh vævet af 0,05 mm (0,0021 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 15426715
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426715 300 x 300 mm Hver
15406715 100 x 100 mm Hver
15416715 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045064.HB
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monel™ 400 gauze
Navn note 200 mesh vævet af 0,05 mm (0,0021 tommer) diameter tråd
Mængde 300 x 300 mm
Maskestørrelse 200 Mesh
MDL nummer MFCD09910536