Få mere at vide
Monel™ 400 gaze, 40 mesh vævet fra 0,25 mm (0,01 in.) dia. tråd, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monel™ 400 gauze |
| Navn note | 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 40 Mesh |
| Form | Gauze |